Documenti
729469
Sigma-Aldrich
3-Amino-7-azaindazole
97%
Sinonimo/i:
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
187-192 °C
Stringa SMILE
Nc1n[nH]c2ncccc12
InChI
1S/C6H6N4/c7-5-4-2-1-3-8-6(4)10-9-5/h1-3H,(H3,7,8,9,10)
LUAQTQAFUORQHV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3