728853
2-Methylquinoline-6-boronic acid pinacol ester
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
83-89 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1ccc2cc(ccc2n1)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C16H20BNO2/c1-11-6-7-12-10-13(8-9-14(12)18-11)17-19-15(2,3)16(4,5)20-17/h6-10H,1-5H3
MYFCHWHWPZSMRP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3