Documenti
727229
Sigma-Aldrich
(R)-3,4-Dimethoxy-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinonimo/i:
(R)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.23
Beilstein:
8616003
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Grado
produced by BASF
Saggio
≥98.5% (GC)
99%
Forma fisica
liquid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.5%
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1OC)[C@@H](C)N
InChI
1S/C10H15NO2/c1-7(11)8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-7H,11H2,1-3H3/t7-/m1/s1
OEPFPKVWOOSTBV-SSDOTTSWSA-N
Note legali
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3