Documenti fondamentali
727059
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Hexanol
ChiPros®, produced by BASF, 98%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.17
Beilstein:
1718997
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Grado
produced by BASF
Saggio
98%
Purezza ottica
ee: ≥97.5%
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. eboll.
137-138 °C (lit.)
Densità
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[C@H](C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
QNVRIHYSUZMSGM-LURJTMIESA-N
Note legali
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)