Documenti fondamentali
725757
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-1,2,3,4-Tetrahydro-1,2-naphthalenediol
≥96.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1R,2R)-trans-1,2-Tetralindiol, (1S,2S)-1,2-Dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Beilstein:
2049049
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Purezza ottica
enantiomeric excess: >97.0%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1CCc2ccccc2[C@H]1O
InChI
1S/C10H12O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-4,9-12H,5-6H2/t9-,10-/m1/s1
KMQJJAOZMONGLS-NXEZZACHSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)