Key Documents
725412
Sigma-Aldrich
Bis(2-dichlorophosphinophenyl)ether
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8Cl4OP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Punto di fusione
62-66 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClP(Cl)c1ccccc1Oc2ccccc2P(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl4OP2/c13-18(14)11-7-3-1-5-9(11)17-10-6-2-4-8-12(10)19(15)16/h1-8H
XDOGVZTTZQALKT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)