Documenti fondamentali
725390
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis[bis(diethylamino)phosphino]ferrocene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H48FeN4P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
534.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.565
Densità
1.101 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Fe].CCN(CC)P([C]1[CH][CH][CH][CH]1)N(CC)CC.CCN(CC)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)N(CC)CC
InChI
1S/2C13H24N2P.Fe/c2*1-5-14(6-2)16(15(7-3)8-4)13-11-9-10-12-13;/h2*9-12H,5-8H2,1-4H3;
NXWJNPUBBUBMBN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
68.3 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)