Documenti
724688
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-4-methylaniline
98%
Sinonimo/i:
4-Methyl-m-anisidine, o-Cresidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
57-59 °C
Stringa SMILE
COc1cc(N)ccc1C
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)5-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
ONADZNBSLRAJFW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup