Documenti fondamentali
724394
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate
Sinonimo/i:
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium methanesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
Saggio
99.9% trace metals basis
Punto di fusione
75-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
CS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O3S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
PUHVBRXUKOGSBC-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Capacitor technology, sensors, optical devices, magnetic fluids
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
246.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
119 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Oliveira, Flavia C. C.; Rossi, Liane M.; Jardim, Renato F.; Rubim, Joel C.
The Journal of Physical Chemistry C, 113, 8566-8566 (2009)
Marijana Blesic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(39), 8939-8948 (2010-05-08)
A set of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkanesulfonate ionic liquids, [C(n)mim][C(k)SO(3)], formed by the variation of the alkyl chain lengths both in the cation and the anion (n = 1-6, 8, or 10; k = 1-4, or 6), was synthesised, with sixteen of