Documenti fondamentali
723940
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
95%
Sinonimo/i:
3-Bromo-1-(2-tetrahydropyranyl)pyrazole, 3-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11BrN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.538
Densità
1.460 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Brc1ccn(n1)C2CCCCO2
InChI
1S/C8H11BrN2O/c9-7-4-5-11(10-7)8-3-1-2-6-12-8/h4-5,8H,1-3,6H2
DFCAINPSKAFWCM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)