Key Documents
723606
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10BClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
118-123 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Cn1ncc2c(cccc12)B(O)O
InChI
1S/C8H9BN2O2.ClH/c1-11-8-4-2-3-7(9(12)13)6(8)5-10-11;/h2-5,12-13H,1H3;1H
KHFSEMAIXIWYGM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)