Documenti fondamentali
723568
Sigma-Aldrich
Potassium pyridine-4-trifluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4BF3KN
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
45-50 °C
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)c1ccncc1
InChI
1S/C5H4BF3N.K/c7-6(8,9)5-1-3-10-4-2-5;/h1-4H;/q-1;+1
SLPOSOZRTRIRQS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Organotrifluoroborate involved in:
  • Cross-coupling with unactivated alkyl halides
  • C-O activation of phenol derivatives
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
60.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.