Documenti
722502
Sigma-Aldrich
9-Bromoacridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H8BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
115-119 °C
Stringa SMILE
Brc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H8BrN/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
NNTFCRCMYKVMPU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3