Documenti fondamentali
721867
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-methylpyrrolidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10BrN
Peso molecolare:
164.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.491
P. ebollizione
153-159 °C
Densità
1.361 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CCC(Br)C1
InChI
1S/C5H10BrN/c1-7-3-2-5(6)4-7/h5H,2-4H2,1H3
ZHUYTHOKJZSZQJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
54.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)