Documenti
721530
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
95%
Sinonimo/i:
2-Oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
71-75 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1CCNC1=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-8-6(5)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
FHHMWJMUMOYGQW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3