721107
Zinc oxide, dispersion
nanoparticles, <120 nm particle size (DLS), <35 nm avg. part. size (APS), 40 wt. % in butyl glycol
Sinonimo/i:
NanoSunguard™ in butyl glycol
About This Item
Forma fisica
nanoparticles
Concentrazione
40 wt. % in butyl glycol
Dimensione particelle
<120 nm (DLS)
Dimens. media delle particelle
<35 nm (APS)
P. eboll.
>170 °C
Densità
1.37 g/mL±0.05 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Zn]=O
InChI
1S/O.Zn
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)