Documenti
720976
Sigma-Aldrich
Bis(11-cyanoundecyl) disulfide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H44N2S2
Peso molecolare:
424.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
30-34 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N#CCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C24H44N2S2/c25-21-17-13-9-5-1-3-7-11-15-19-23-27-28-24-20-16-12-8-4-2-6-10-14-18-22-26/h1-20,23-24H2
ROSJSPKGTQYEFY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup