Documenti fondamentali
717452
Sigma-Aldrich
Tris(triphenylsiloxy)vanadium oxide
95%
Sinonimo/i:
NSC 349960, Oxotris(triphenylsilanolato) vanadium, Triphenylsilanol vanadate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C54H45O4Si3V
Numero CAS:
Peso molecolare:
893.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: vanadium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
224-226 °C
Stringa SMILE
O=[V](O[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)(O[Si](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)O[Si](c7ccccc7)(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15OSi.O.V/c3*19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;;/q3*-1;;+3
WSQFWIWHGOUAEN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Dual catalyst system for Meyer-Schuster rearrangement
  • Esterification
  • Addition of propargyl alcohols and imines or aldehydes
  • Photochemical polymerization of Me methacylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)