Documenti fondamentali
717282
Sigma-Aldrich
Chloro[tri(p-tolyl)phosphine]gold(I)
97%
Sinonimo/i:
Chloro[tri(4-methylphenyl)phosphine]gold(I)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21AuClP
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
Punto di fusione
205-210 °C
Stringa SMILE
Cl[Au].Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C21H21P.Au.ClH/c1-16-4-10-19(11-5-16)22(20-12-6-17(2)7-13-20)21-14-8-18(3)9-15-21;;/h4-15H,1-3H3;;1H/q;+1;/p-1
QHHGSPBDJCGVPV-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant fro synthesis of:
  • Phosphine-gold(I) derivatives
  • Stable organogold(I) compound - catalyst for cyclization
  • Gold(I) acetylide complexes
  • Heterometallic gold(I)-rhenium(I) alkynyl complexes
Involved in reactions with unsaturated dimolybdenum anions
Reactant for oxidative addition of iodine to gold(I) complexes
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)