Documenti
716200
Sigma-Aldrich
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
C6H8BNO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Punto di fusione
195-200 °C
Stringa SMILE
Cl.Nc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
QBYGJJSFMOVYOA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of chromen-4-ones as DNA-dependent protein kinase inhibitors
Sostituito da