715565
Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-ylboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
81-86 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3nsnc3c2
InChI
1S/C12H15BN2O2S/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-9-10(7-8)15-18-14-9/h5-7H,1-4H3
KISHNZJGTMYYKH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- To synthesize 5-methylbenzo[c][1,2,5]thiadiazole by methylation reaction with methyl iodide using palladium catalyst.
- In the Miyaura borylation and Suzuki coupling reactions.
- To prepare benzothiadiazole derivatives as potent PFKFB3 kinase inhibitors.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)