Documenti
714275
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-3-methylbutyric acid cyclohexylammonium salt
≥98% (CE)
Sinonimo/i:
L-Azidovaline cyclohexylammonium salt, N3-Val-OH CHA salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9N3O2·C6H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98% (CE)
Forma fisica
crystals
Attività ottica
[α]/D -34.0±2.0°, c = 1 in methanol
Composizione
carbon, 53.4-55.6%
nitrogen, 22.5-23.7%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1CCCCC1.CC(C)[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H13N.C5H9N3O2/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-3(2)4(5(9)10)7-8-6/h6H,1-5,7H2;3-4H,1-2H3,(H,9,10)/t;4-/m.0/s1
YMXXCNHHCIMTCV-VWMHFEHESA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3