Key Documents
714232
Sigma-Aldrich
(R)-2-(Boc-amino)-5-hexynoic acid
≥96% (HPLC)
Sinonimo/i:
Boc-D-Hpg-OH, Boc-D-homopropargyl-Gly-OH, Boc-D-homopropargylglycine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D 80.0±2.0°, c = 1 in DMF
Composizione
carbon, 57.0-59.3%
nitrogen, 5.9-6.4%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC#C)C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO4/c1-5-6-7-8(9(13)14)12-10(15)16-11(2,3)4/h1,8H,6-7H2,2-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
DPHIBCOGEUVKGB-MRVPVSSYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)