Documenti fondamentali
713023
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13BF4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Impurezze
≤0.5% water
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C7H13N2.BF4/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;2-1(3,4)5/h5-6H,4H2,1-3H3;/q+1;-1
KNIWGPCMWBGRBE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)