712892
(S)-(−)-2-(Dibenzylamino)propionaldehyde
97%
Sinonimo/i:
(S)-2-(Dibenzylamino)propanal, N,N-Dibenzyl-L-alaninal
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96.5-103.5% (NT)
97%
Forma fisica
crystals
Attività ottica
[α]/D -36.0±2.0°, c = 1 in ethanol
Gruppo funzionale
aldehyde
amine
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](C=O)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H19NO/c1-15(14-19)18(12-16-8-4-2-5-9-16)13-17-10-6-3-7-11-17/h2-11,14-15H,12-13H2,1H3/t15-/m0/s1
GFYXFRCVQSKSDO-HNNXBMFYSA-N
Applicazioni
- Linezolid dipeptide derivatives and 3-oxazolidin-2-one analogs.
- (2R,3S)-3-Dibenzylamine-1-nitrobutan-2-ol by reacting with bromonitromethane via nitro-aldol reaction using SmI2 as a catalyst.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)