Documenti fondamentali
712868
Sigma-Aldrich
N-Benzylidene-P,P-diphenylphosphinic amide
≥97.0%
Sinonimo/i:
N-(Diphenylphosphinyl)benzaldimine, P,P-Diphenyl-N-(phenylmethylene)phosphinic amide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16NOP
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.31
Beilstein:
4686814
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
Stringa SMILE
O=P(\N=C\c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16NOP/c21-22(18-12-6-2-7-13-18,19-14-8-3-9-15-19)20-16-17-10-4-1-5-11-17/h1-16H/b20-16+
JLAOYBRAGQKVLX-CAPFRKAQSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)