Documenti fondamentali
711926
Sigma-Aldrich
(R)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥94.5% (TLC)
95%
Forma fisica
lumps
Attività ottica
[α]/D -12.0±1°, c = 1 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.N[C@H](CC#C)CC(O)=O
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c1-2-3-5(7)4-6(8)9;/h1,5H,3-4,7H2,(H,8,9);1H/t5-;/m1./s1
FVKOZZHCHSRKJA-NUBCRITNSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)