Documenti
711322
Sigma-Aldrich
Chlorocarbonylgold(I)
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CAuClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
Punto di fusione
247-253 °C (dec.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[Au].[C-]#[O+]
InChI
1S/CO.Au.ClH/c1-2;;/h;;1H/q;+1;/p-1
VBUSSYWEWHQPTL-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for silylene insertion into gold-chlorine bonds
Used for stabilization and encapsulation inside functionalized zeolite imidazolate frameworks
Transition-metal-catalyst for oxidation of carbon monoxide by dichlorine to produce phosgene
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3