710415
Bis(isopropylcyclopentadienyl)titanium dichloride
95%
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
171-173 °C
Stringa SMILE
Cl[Ti]Cl.CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.2ClH.Ti/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
HMTIYOSDNUJYPV-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)