Documenti fondamentali
710156
Sigma-Aldrich
3-Methylphenylacetaldehyde dimethyl acetal
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.495
Densità
0.974 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COC(Cc1cccc(C)c1)OC
InChI
1S/C11H16O2/c1-9-5-4-6-10(7-9)8-11(12-2)13-3/h4-7,11H,8H2,1-3H3
YUQCSJRITDBZLT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104.4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)