Documenti fondamentali
709867
Sigma-Aldrich
1-Phenylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
95%
Sinonimo/i:
1-Phenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20BNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
123-127 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccn2-c3ccccc3
InChI
1S/C16H20BNO2/c1-15(2)16(3,4)20-17(19-15)14-11-8-12-18(14)13-9-6-5-7-10-13/h5-12H,1-4H3
VNVCVJBYXTXQRQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)