Documenti fondamentali
709689
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)benzaldehyde
96%
Sinonimo/i:
(4-Formylphenyl)-carbamic acid tert-butyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
powder
Punto di fusione
138-142 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-10-6-4-9(8-14)5-7-10/h4-8H,1-3H3,(H,13,15)
SVQVBAUJEKSBEC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)