Documenti
709484
Sigma-Aldrich
2,3-Butanediol-1,1,1,4,4,4-d6
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D6H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
OC(C(O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
OWBTYPJTUOEWEK-WFGJKAKNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3