Key Documents
707902
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10BBrFNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
243-247 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(Br)c2F
InChI
1S/C11H10BBrFNO4/c1-15-5-9(16)18-12(19-10(17)6-15)7-3-2-4-8(13)11(7)14/h2-4H,5-6H2,1H3
POSHLJSRMPWZEE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)