Documenti fondamentali
707880
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluorophenylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10BBrFNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
214-218 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2c(F)cccc2Br
InChI
1S/C11H10BBrFNO4/c1-15-5-9(16)18-12(19-10(17)6-15)11-7(13)3-2-4-8(11)14/h2-4H,5-6H2,1H3
GYEGIXHWXCJNOM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)