Documenti fondamentali
707694
Sigma-Aldrich
3-(Di-tert-butylphosphonium)propane sulfonate
97%
Sinonimo/i:
DTBPPS
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H25O3PS
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
132 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)(C)P(CCCS(O)(=O)=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H25O3PS/c1-10(2,3)15(11(4,5)6)8-7-9-16(12,13)14/h7-9H2,1-6H3,(H,12,13,14)
JPNPRWMRUCIEMN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Air stable, water soluble phosphine ligand used in palladium catalyzed cross-coupling reactions
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Brown, W. S. et al.
Synthesis, 1965-1965 (2008)