706639
N-Fmoc-3-piperidinone
97%
About This Item
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
90-96 °C
Gruppo funzionale
Fmoc
Stringa SMILE
O=C1CCCN(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO3/c22-14-6-5-11-21(12-14)20(23)24-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-4,7-10,19H,5-6,11-13H2
ZHMRQZFSADRNCI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Gloves