Documenti fondamentali
706124
Sigma-Aldrich
5-(Piperidinomethyl)-2-thiopheneboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H26BNO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
64-68 °C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN3CCCCC3)s2
InChI
1S/C16H26BNO2S/c1-15(2)16(3,4)20-17(19-15)14-9-8-13(21-14)12-18-10-6-5-7-11-18/h8-9H,5-7,10-12H2,1-4H3
KDPVLCCGXRCQCV-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)