704547
5-Formyl-2-furanboronic acid MIDA ester
97% (H-NMR)
Sinonimo/i:
5-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)furan-2-carbaldehyde
About This Item
Saggio
97% (H-NMR)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
238-240 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C10H10BNO6/c1-12-4-9(14)17-11(18-10(15)5-12)8-3-2-7(6-13)16-8/h2-3,6H,4-5H2,1H3
TXJROHJTTRUYBQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)