Key Documents
704008
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2BrClIN
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
94-97 °C
Stringa SMILE
Clc1nccc(Br)c1I
InChI
1S/C5H2BrClIN/c6-3-1-2-9-5(7)4(3)8/h1-2H
ALKCOVKKTNNOGX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)