Documenti fondamentali
703281
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
98-102 °C
Stringa SMILE
Cc1onc(-c2ccc(Cl)cc2)c1C=O
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-7-10(6-14)11(13-15-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6H,1H3
GOUFUYDURDQXKJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)