Documenti fondamentali
703265
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxaldehyde
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8FNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
95-100 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
Cc1onc(-c2ccc(F)cc2)c1C=O
InChI
1S/C11H8FNO2/c1-7-10(6-14)11(13-15-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6H,1H3
GKFSKVZRERHBQP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)