703087
Hydrogen [4-di-tert-butylphosphino-2,3,5,6-tetrafluorophenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borate
97%
Sinonimo/i:
Frustrated phosphonium borate 1
About This Item
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: boron
Punto di fusione
222-227 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H+].CC(C)(C)P(c1c(F)c(F)c([BH-](c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c(F)c1F)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H19BF14P/c1-25(2,3)42(26(4,5)6)24-22(40)14(32)9(15(33)23(24)41)27(7-10(28)16(34)20(38)17(35)11(7)29)8-12(30)18(36)21(39)19(37)13(8)31/h27H,1-6H3/q-1/p+1
KGYHXLYRDXKNBO-UHFFFAOYSA-O
Descrizione generale
Applicazioni
Reactant for formation of:
- Frustrated Lewis reactants
- Phosphine-boranes and cationic phosphonium-boranes
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)