Documenti fondamentali
702919
Sigma-Aldrich
4-(2-Propynylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Sinonimo/i:
N-(2-Propynyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide, [4-(Prop-2-ynylamine-1-carbonyl)phenyl]boronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20BNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)NCC#C
InChI
1S/C16H20BNO3/c1-6-11-18-14(19)12-7-9-13(10-8-12)17-20-15(2,3)16(4,5)21-17/h1,7-10H,11H2,2-5H3,(H,18,19)
BUZIZNWTLHGQQO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)