Key Documents
702609
Sigma-Aldrich
Zinc-70Zn L-aspartate
72 atom % 70Zn, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(HOOCCH(NH2)CH2COO)270Zn
Peso molecolare:
334.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
72 atom % 70Zn
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
powder
PM
332.85 by atom % calculation (72 atom % 70Zn)
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
N[C@@H](CC(=O)O[72Zn]OC(=O)C[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/2C4H7NO4.Zn/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-;/m00./s1/i;;1+7
POEVDIARYKIEGF-NWPUYAGZSA-L
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3