Documenti fondamentali
701009
Sigma-Aldrich
5-Bromo-7-iodoindole
97%
Sinonimo/i:
5-Bromo-7-iodo-1H-indole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5BrIN
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
80-84 °C
Stringa SMILE
Brc1cc(I)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H5BrIN/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h1-4,11H
XTIOKZVOCOPDBG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)