Key Documents
700916
Sigma-Aldrich
12-Bromododecanonitrile
97%
Sinonimo/i:
11-Bromoundecyl cyanide, 12-Bromododecanenitrile, 12-Bromolauronitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.473
Densità
1.110 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
BrCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C12H22BrN/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-11H2
REWUNQPQBYXSQB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)