Documenti
700029
Sigma-Aldrich
SIMes-leucinol
97%
Sinonimo/i:
1-(S)-Leucinol-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-3H-imidazolium hexafluorophosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H27F6N2OP
Peso molecolare:
432.38
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: catalyst
Punto di fusione
168-170 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)C[C@@H](CO)[N+]1=CN(CC1)c2c(C)cc(C)cc2C
InChI
1S/C18H29N2O.F6P/c1-13(2)8-17(11-21)19-6-7-20(12-19)18-15(4)9-14(3)10-16(18)5;1-7(2,3,4,5)6/h9-10,12-13,17,21H,6-8,11H2,1-5H3;/q+1;-1/t17-;/m0./s1
NTQWYGMQOMHOQG-LMOVPXPDSA-N
Applicazioni
Chiral NHC used with copper for conjugate addition of Grignards to enones
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
David Martin et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(26), 8416-8417 (2006-06-29)
The copper-catalyzed asymmetric conjugate addition of Grignard reagents to trisubstituted cyclic enones affords enantioenriched all-carbon quaternary centers with up to 96% ee. The chiral ligand is a diaminocarbene, directly generated in situ. The combination of Grignard reagent and diaminocarbene is