Key Documents
699969
Sigma-Aldrich
5-Fluorobenzoxazole-2-thiol
97%
Sinonimo/i:
5-Fluoro-2(3H)-benzoxazolethiene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4FNOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
238-240 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc2oc(S)nc2c1
InChI
1S/C7H4FNOS/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(11)10-6/h1-3H,(H,9,11)
UVHVJSJZCPFGET-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)