Documenti fondamentali
699756
Sigma-Aldrich
1-(p-Toluenesulfonyl)pyrrole-2-boronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(p-toluenesulfonyl)-1H-pyrrole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H22BNO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Punto di fusione
129-134 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)